Fortfahren mit
200085
Quecksilber(II)-bromid
ACS reagent
Synonym(e):
Mercuric bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HgBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.40
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-169-3
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 136.5 °C)
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: mercury
impurities
≤0.05% insol. CH3OH
reduction residue
≤0.02%
color
white to very faintly yellow
bp
322 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
SMILES string
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
General description
Mercury(II) bromide (HgBr2) affords 1:1 adducts on reaction with N,N,N′,N′- tetramethyl-o-phenylenediamine. Single-crystal X-ray diffraction studies of these adducts have been reported. It forms complexes by reacting with 3,12-dimethylbenzo[a]quinoxalino[2,3-c]phenazine ligand.
Application
Mercury(II) bromide (HgBr2) may be used in the preparation of mononuclear [Hg(L1)Br2] and 1D polymer [Hg2(L2)Br4]n [L1 = (N,N-diethyl,N′-(pyridin-2-yl)formylidene)ethane-1,2-diamine and L2 = (N,N-diethyl,N′-(pyridin-2-yl)benzylidene)ethane-1,2-diamine]. It may also be used as a promoter in the glycoslyation reaction of alcohols.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
833531.04421176109
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
≤0.05% insol. CH3OH
impurities
-
impurities
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
impurities
≤0.01% insolubles
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
mp
236 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
mp
237 °C
mp
179-182 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)-bromid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-47-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Practical synthesis of the 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-?-d-glucosides of Fmoc-serine and Fmoc-threonine and their benzyl esters.
Carvalho I, et al.
Carbohydrate Research, 338(10), 1039-1043 (2003)
Syntheses, Structures and Properties of Two Luminous Mercury (II) Bromides Containing Tridentate N-Donor Schiff Bases: Control of Coordination Number and Nuclearity by Varying Ligand Matrices.
Satapathi S, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 42(10), 1060-1066 (2012)
Synthesis of Quinoxalinophenazine Derivatives and Reaction of 3, 12-Dimethylbenzo [a] quinoxalino [2, 3-c] phenazine with Mercury (II) Bromide: Spectral and Structural Characterization.
Marjani AP, et al.
Chinese Journal of Structural Chemistry / Jie Gou Hua Xue, 33(10), 1460-1466 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
200085-100G04061838763617