Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 129,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 427,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
o-Tolidin, ≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
powder or chunks
technique(s)
titration: suitable
color
white to light brown
mp
128-131 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| color white to light brown | color - | color - | color - |
| solubility water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C | solubility - | solubility H2O: slightly soluble | solubility H2O: slightly soluble |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| form powder or chunks | form - | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Tolidin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
119-93-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
White Rot Fungus Trametes versicolor
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T8533-100G | 04061835349258 |
| T8533-25G | 04061835349265 |