Merck
89610
o-Toluidin
purum p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
2-Aminotoluol, 2-Methyl-anilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-429-0
Beilstein/REAXYS Number:
741981
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.26 mmHg ( 25 °C)
grade
purum p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
impurities
≤0.1% water, ≤0.5% m- and p-toluidine (GC)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.572
bp
199-200 °C (lit.), 89-90 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Toluidine belongs to the class of monocyclic aromatic amines, which are of research and industrial importance. It can be used as a derivatization agent for the resolution of analytes by the formation of chromophores, which can be visualized by UV radiation or fluorescence.
Application
o-Toluidine may be used as a TLC Visualization (Staining) Reagent for the detection of reducing sugars in protein hydrolysates by using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) coupled with UV diffuse reflectance scanning densitometry.
Disclaimer
may discolor on storage
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Toluidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
95-53-4
CAS No.
95-53-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)