Fortfahren mit
T59307
Triethylborat
99%
Synonym(e):
Borethoxid, Borsäure-triethylester, Triethoxyboran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)3B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.99
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-760-9
Beilstein/REAXYS Number:
1699052
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.04 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOB(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15BO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethyl borate may be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.
Triethyl borate can be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.[74}
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44399945292092330
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
refractive index
n20/D 1.346 (lit.), n20/D 1.358
bp
117-118 °C (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)