The nutrients in the soil include Ammonia as Nitrogen (885 mg/kg ± 110), Total Kjeldahl Nitrogen (3200 mg/kg ± 200), Total Organic Carbon (6807 mg/kg ± 240), and Total Phosphorus (880 mg/kg ± 92). The Loss on Ignition at 550°C is 6.27 wt% ± 0.33.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-014
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename RTC SQC-014 | manufacturer/tradename RTC CRM090-100 | manufacturer/tradename RTC SQC-082 | manufacturer/tradename RTC SQC-003 |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
-
Good day! We are interested in standard soil samples. Nutrients in the soil - what is included in this list?