Merck
CRM090
Supelco
Nährstoffe – Lehmboden
pkg of 100 g
Größe auswählen
100 G
€ 216,00
€ 216,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 216,00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 216,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
certificate is enclosed in each package
Verpackung
pkg of 100 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM090-100
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)