Fortfahren mit
S5296
Stärke aus Mais
analytical standard, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
Synonym(e):
Maisstärke
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-679-6
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 66,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
corn
Quality Segment
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9679S565103967
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
research use (small molecule)
biological source
corn
biological source
corn
biological source
potato
biological source
potato
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stärke aus Mais
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)