Fortfahren mit
S4547
Natriumbromid
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
NaBr, natrium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.89
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050404
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-599-9
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 806 °C)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
mp
755 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.1%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium bromide has been used:
  • to dialyze DNA solutions to keep the DNA helix intact
  • to maintain the relative humidity of edible film samples, stored in desiccator
  • as reference standard to confirm bromide ion retention time
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2203453105061.06360
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
946 g/L
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Ba: ≤0.002%, K: ≤0.1%, Zn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Cu: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.1%, Mg: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumbromid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Physical and structural characterisation of zein and chitosan edible films using nanotechnology tools
Escamilla GM, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 61, 196-203 (2013)
Indirect Determination of Process Impurity Cetrimonium Bromide in Neisseria meningitidis A/C/Y/W-135-DT Conjugate Vaccine by HPAEC-PAD Method
Gudlavallet SK, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 1 (2016)
Confinement of DNA in water-in-oil microemulsions
Swami A, et al.
Langmuir, 24(20), 11828-11833 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S4547-500G04061836927509
S4547-100G04061836927486