Fortfahren mit
1.06360
Natriumbromid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Synonym(e):
Natriumbromid, Bromnatrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BrNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-599-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 806 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
solubility
946 g/L
density
3.2 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Natriumbromid ist ein Mineralsalz mit vielseitigen pharmazeutischen Anwendungen, insbesondere in der Veterinärmedizin.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1613597220345310506
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
-
agency
-
agency
suitable for EPA 300
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
powder, crystals or granules
solubility
946 g/L
solubility
-
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
density
3.2 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumbromid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.