Fortfahren mit
P6083
Kaliumnitrat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
KNO3, saltpeter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-818-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystals
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.01% Insoluble matter
mp
334 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.002%, sulfate (SO42-): <0.003%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P839422129531263
form
crystals
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystalline
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): <0.002%, sulfate (SO42-): <0.003%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, iodate (IO3-): ≤5 ppm, nitrite (NO2-): ≤0.001, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.003%
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, iodate (IO3-): ≤5 mg/kg, nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
≤0.001% ammonium (NH4), ≤0.005% water insolubles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumnitrat
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)