Merck
221295
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kaliumnitrat ist ein wasserlösliches anorganisches Salz, das häufig als Stickstoffdünger verwendet wird. Zudem wird es in Zahnpasta als Desensibilisierungsmittel für überempfindliche Zähne eingesetzt. Die Zugabe von KNO3 zu Wachstumsmedien fördert nachweislich das Wachstum von Melonenpflanzen mit Salzstress.
Anwendung
Kaliumnitrat kann für die Synthese von 5-Brom-8-nitroisochinolin durch Bromierung von Isochinolin unter Verwendung von N-Bromsuccinimid verwendet werden.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Potassium nitrate toothpaste for dentine hypersensitivity
Poulsen S, et al.
Cochrane database of systematic reviews (Online), 2, D001476-D001476 (2001)
Improved salt tolerance of melon (Cucumis melo L.) by the addition of proline and potassium nitrate.
Kaya C, et al.
Environmental and Experimental Botany, 60(3), 397-403 (2007)
Response of vesicular-arbuscular endomycorrhizal sweetgum seedlings to three nitrogen fertilizers.
Brown RW, et al.
Forest Science, 27(2), 413-420 (1981)
Anika Schopf et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 109, 41-48 (2016-01-18)
Direct current (DC) stimulation can be used to influence the orientation and migratory behavior of cells and results in cellular electrotaxis. Experimental work on such phenomena commonly relies on electrochemical dissolution of silver:silver-chloride (Ag:AgCl) electrodes to provide the stimulation via
Synthesis of 5-Bromoisoquinoline and 5-Bromo-8-nitroisoquinoline.
Organic Syntheses, 98-104 (2005)