If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Propylenglykol ist über seine Lösungsmitteleigenschaften hinaus ein Trägerstoff in pharmazeutischen Formulierungen, der die Löslichkeit und Stabilität therapeutischer Moleküle und pharmazeutischer Hilfsstoffe verbessert. Diese Eigenschaft ist in der Forschung zu Hilfsstoffen und zur Arzneimittelabgabe unverzichtbar und trägt zur Entwicklung wirksamer und stabiler Medikamente bei. In der biochemischen und physiologischen Forschung fungiert Propylenglykol als starkes Kälteschutzmittel und schützt Zellen und Gewebe vor durch Frost verursachten Schäden. Die Anwendung reicht bis Untersuchungen in den Bereichen Arzneimittelabsorption, -stoffwechsel und -verteilung und bietet Forschern ein wichtiges Instrument, um die komplexe Reise von Medikamenten im Körper zu entschlüsseln.
Die Vielseitigkeit von Propylenglykol reicht bis zur Molekularbiologie, insbesondere in der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), wo es DNA- und RNA-Stränge schützt und zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet. Seine außergewöhnliche, durch Studien belegte, Fähigkeit, die DNA über längere Zeiträume zu stabilisieren, machen es zu einer wesentlichen Komponente für die langfristige Probenkonservierung in genetischen und genomischen Analysen. In der Pharmaindustrie wird Propylenglykol als Lösungsmittel und Extraktionsmedium in großem Umfang eingesetzt. Dabei spielt es aufgrund der effizienten Extraktion und Aufreinigung von bioaktiven Verbindungen eine entscheidende Rolle in der Forschung zur Arzneimittelentwicklung.
Application
- Zum Entfernen der Oil-Red-O-Färbung bei Zebrafischlarven
- Zur Herstellung von Alginat-Hydrogelen
- Zum Auflösen von Androstenon
- Zum Kalibrieren von Kegelstrahl-Computertomographie-Scannern[1]
Features and Benefits
- Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl an Labor- und Forschungsanwendungen
- Erfüllt die USP-Testspezifikationen
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) general analytical | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| vapor density 2.62 (vs air) | vapor density 2.62 (vs air) | vapor density 2.62 (vs air) | vapor density 2.62 (vs air) |
| autoignition temp. 779 °F | autoignition temp. 779 °F | autoignition temp. 779 °F | autoignition temp. 779 °F |
| refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) |
| bp 187 °C (lit.) | bp 187 °C (lit.) | bp 187 °C (lit.) | bp 187 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylenglykol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P4347-4L | 04061834374367 |
| P4347-500ML | 04061838258649 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf