Merck
PHR1051
Supelco
Propylenglykol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,2-Propandiol, Propylenglykol
Größe auswählen
1.5 G
€ 93,10
€ 93,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1.5 G
€ 93,10
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1340498
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E1520
NACRES:
NA.24
€ 93,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1576708
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
propylene glycol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Propylenglycol wird häufig als Penetrationsverstärker in topischen dermatologischen Formulierungen verwendet, entweder allein oder in Kombination mit anderen penetrationsfördernden Mitteln wie Fettsäuren.[1]
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Propylenglykol kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels Chromatographieverfahren verwendet werden.[2][3][1]
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB9658“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Analysis of aldehydes in excipients used in liquid/semi-solid formulations by gas chromatography-negative chemical ionization mass spectrometry
Li Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1160(1-2), 299-305 (2007)
Effect of finite doses of propylene glycol on enhancement of in vitro percutaneous permeation of loperamide hydrochloride
Trottet L, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 274(1-2), 213-219 (2004)
Rong-Yao Wang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(9), 3313-3319 (2013-01-31)
Understanding the role of kinetics in fiber network microstructure formation is of considerable importance in engineering gel materials to achieve their optimized performances/functionalities. In this work, we present a new approach for kinetic-structure analysis for fibrous gel materials. In this
J O Funk et al.
Contact dermatitis, 31(4), 236-241 (1994-10-01)
Evaluation of dermatitis associated with propylene glycol application or ingestion remains a challenge. The research dealing with skin reactions to propylene glycol is revisited and new aspects for future research are outlined. Based on literature review and our own observations
Gai Ling Li et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 84(1-2), 49-57 (2002-10-26)
To achieve a therapeutical effect of the anti-Parkinson's drug R-apomorphine via iontophoresis delivery, enhancement strategies in vitro were explored using three structurally related enhancers, lauric acid (LA), dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) and Laureth-3 oxyethylene ether (C(12)EO(3)). Human stratum corneum and shed
Chromatograms
suitable for GC
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf