Fortfahren mit
P4030
Phloxin B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-fluorescein Dinatriumsalz, Cyanosin, D&C;Red No. 28, Eosin 10B, Eosin S extra bläulich, Säurerot 92
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H2Br4Cl4Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
829.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-355-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3887100
Colour Index Number:
45410
€ 350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phloxin B, Dye content ≥80 %, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
1150-1300 at 546-550 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
General description
Phloxine B is part of the xanthylium class of dyes. The stain is mostly used to determine cell ploidy and temperature sensitivity of Schizosaccharomyces pombe. Solid media is colored a vivid pink.
Application
Phloxine B has been used as a component of yeast extract peptone dextrose (YEPD) to grow Schizosaccharomyces pombe.
Zertifiziert für den Einsatz in Mallorys Phloxin-Methylenblau-Färbung; Kreyberg Methode für Keratin und Schleim.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2759861006198269
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
color
dark red
color
-
color
dark red
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ≥85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloxin B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Basic methods for fission yeast
Susan L
Yeast (2006)
The Small Subunit Processome Is Required for Cell Cycle Progression at G1
Kara A. Bernstein and Susan J. Baserga
Molecular Biology of the Cell (2004)
Advances in Food and Nutrition Research, 61 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4030-25G04061834373476