Fortfahren mit
N9890
Norfloxacin
analytical standard, ≥98% (TLC)
Synonym(e):
1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäure, 1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-chinolincarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,70
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
274-614-4
MDL number:
€ 28,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
analytical standard
agency
EPA 1694
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Gabra1(29705)
General description
Norfloxacin is a broad spectrum antibiotic, which is used against a wide variety of gram positive and gram negative bacteria.
Chemical structure: fluoroquinolone
Application
Norfloxacin may be used as a standard in the determination of norfloxacin in human serum samples using fluorometric spectrophotometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Norfloxacin blockiert die DNA-Replikation durch Wechselwirkung mit einer ATP-induzierten strukturellen Transition der mit DNS-Gyrase (Topoisomerase) komplexierten DNA.
Wirkungsweise: hemmt die bakterielle DNA-Replikation
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative Bakterien, weniger effektiv bei Gram-positiven Bakterien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1614BP670N1230000
Norfloxacin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP670
Norfloxacin
Norfloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N1230000
Norfloxacin
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Gabra1(29705)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
agency
EPA 1694
agency
traceable to Ph. Eur. N1230000, traceable to USP 1471506
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Norfloxacin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf