Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
5 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 493,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
51452201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-785-7
Beilstein/REAXYS Number:
509801
MDL number:
Assay:
98.0-102.0%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Methyl 4-hydroxybenzoate has been used as an internal standard for the determination of trans-10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA).
Packaging
Geliefert In Braunglas-Vials
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.0-102.0% | assay 99.7% | assay ≥99.0% (titration) | assay - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) |
| packaging vial of 200 mg | packaging - | packaging - | packaging ampule of 1000 mg |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-4-hydroxybenzoat
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?