Product No. 47889 comes packaged in a 4ml amber vial with teflon lined solid cap.
Wichtige Dokumente
47889
Methylparaben
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Methyl-4-hydroxybenzoat, p-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben, NIPAGIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is Product No. 47889 EPA 8040A Phenol Calibration Mix packaged?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is Product No. 47889 EPA 8040A Phenol Calibration Mix soluble in?
1 answer-
Product No. 47889 EPA 8040A Phenol Calibration Mix is slightly soluble in water and soluble in alcohol, diethyl ether, and acetone