Fortfahren mit
M0430
Methylzellulose
meets USP testing specifications, 26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis), viscosity: 400 cP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 96,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis)
form
powder
useful pH range
5.0-8.0 (2% in water)
viscosity
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Methyl cellulose is an odorless and tasteless material. It is tough and non-toxic. Due to these properties, methyl cellulose is used as an adhesive in the food packaging industry. In water-soluble adhesives, it is utilized as a thickening agent.
Application
Methyl cellulose has been used as a supplement of Mammacult media for mammosphere culture from SUM159 TN breast cancer cells. It has also been used to formulate drugs such as ITI-007 and PCC0104005 to characterize their functional activity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94378M0512M7027
assay
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
useful pH range
5.0-8.0 (2% in water)
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylzellulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M0430-500G04061833622537
M0430-100G04061833993156