Fortfahren mit
M0512
Methylzellulose
viscosity: 4,000 cP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 355,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 59,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
wood (pulp cellulose)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
viscosity
3,500-5,600 cP, 2 % in water(20 °C)
solubility
water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Methylcellulose ist ein wasserlösliches, nichtionisches Polymer mit hydrophilen glycosidischen Bindungen, das aus Polysaccharidcellulose gewonnen wird.
Application
Methylcellulose wird wie folgt verwendet:
  • in Koloniebildungstests
  • zur Untersuchung der Spermienbeweglichkeit
  • zur Erzeugung von Rotationsellipsoiden
  • bei der Herstellung von Agarperlen
Biochem/physiol Actions
Methylcellulose regelt die Stabilisierung von Öl-, Wasser- und Luftgemischen wie Schaum durch Emulgierung. Methylcellulose wird als Binde- und Dickungsmittel in verschiedenen Klebstoffen eingesetzt. Es wird auch zur Behandlung von Verstopfung verwendet.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0387M638594378
description
viscosity: 4,000 cP
description
viscosity: 1,500 cP
description
viscosity: 25 cP
description
viscosity 3000-5500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
biological source
wood (pulp cellulose)
biological source
wood (pulp cellulose)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylzellulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. does it is suitable for chicken heterophil isolation?
    1 answer
    1. This product is typically used for applications involving carbohydrates and may not be specifically designed for chicken heterophil isolation. It is suggested to conduct a quick test to evaluate its effectiveness for this particular application.
      Helpful?
  3. Can I autoclave this product once solubilised?
    1 answer
    1. A 0.5-1% solution of the product in water can be autoclaved. However, at higher concentrations chunks of methyl cellulose could come out of solution. For that reason, autoclaving of those higher concentrations is not recommended.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of this methyl cellulose ?
    1 answer
    1. Based on the viscosity, this product has an expected molecular weight of 88,000 daltons. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/251/785/m0512pis.pdf