Fortfahren mit
L254
D-Laktose Monohydrat
ACS reagent grade, powder
Synonym(e):
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milchzucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,60
2 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-559-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
€ 42,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D-Laktose Monohydrat, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]22/D +52.4°, c = 4.5 in H2O
impurities
dextrose, passes test, sucrose, passes test, ≤0.005% insolubles, 4.0-6.0% water
ign. residue
≤0.03%
mp
219 °C (dec.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
aldehyde, ether
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Application
  • Synthesis of lactose-based surfactants: Research by Enayati, Gong, and Abbaspourrad demonstrated the use of d-Lactose monohydrate in the synthesis of lactose lauryl ester, employing aluminosilicate zeolite as a catalyst. This study presents a method for producing non-ionic surfactants, highlighting d-Lactose monohydrate′s role in industrial and pharmaceutical applications (Enayati et al., 2019).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
613396134161345
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
mp
219 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
dextrose, passes test, ≤0.005% insolubles, sucrose, passes test, 4.0-6.0% water
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
3.0-7.0% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Laktose Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L254-2KG04061835367108
L254-25G04061835367092