Fortfahren mit
61341
D-Laktose Monohydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Lactosum monohydricum, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milchzucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
EC Number:
200-559-2
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
MDL number:
€ 78,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Biochem/physiol Actions
Lactose is a dissacharide formed by the condensation of one galactose and one glucose molecule. Lactose is the major sugar in the milk of most species, typically present between 2-8%. The enzyme lactase hydrolyzes lactose to its constituent monosaccharides. In neonates, glucose released via the action of lactase is a major energy source.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6133961345L254
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Laktose Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
61341-1KG04061832699929
Questions
  1. Is this product Sterile??
    1 answer
    1. This product is not sterile. A sterile product is not available at this time.