Fortfahren mit
G6403
Glutaraldehyd -Lösung
50% in H2O, suitable for photographic applications
Synonym(e):
Pentan-1,5-dial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605390
Form:
liquid
€ 44,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
50% in H2O
color
colorless
mp
-21  °C ((-6 °F))
solubility
water: soluble
suitability
suitable for photographic applications
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Assessment of dimensional stability of novel VPES impression material at different time intervals with standard disinfectants.: This research evaluates the dimensional stability of a novel vinyl polyether silicone (VPES) impression material when exposed to various disinfectants, including glutaraldehyde solutions, demonstrating its reliability for dental applications (Ahuja et al., 2024).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7526G7776G7651
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
mp
-21  °C ((-6 °F))
mp
-
mp
-
mp
-21  °C ((-6 °F))
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
suitability
suitable for photographic applications
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyd -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-30-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can
Jamie Hinks et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1949-1958 (2015-01-13)
The modification of microbial membranes to achieve biotechnological strain improvement with exogenous small molecules, such as oligopolyphenylenevinylene-conjugated oligoelectrolyte (OPV-COE) membrane insertion molecules (MIMs), is an emerging biotechnological field. Little is known about the interactions of OPV-COEs with their target, the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G6403-100ML04061833639139
G6403-500ML04061833639146