Merck
G7776
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung
Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Synonym(e):
Pentan-1,5-dial
About This Item
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Typ
Grade I
Form
liquid
Konzentration
70% in H2O
Methode(n)
electron microscopy: suitable (fixative)
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glutaraldehyd ist ein Fixiermittel, das in der Elektronenmikroskopie zum Einsatz kommt. Es ist ein schnell eindringendes Fixiermittel und eine Alternative zu dem teuren und toxischen gepufferten Osmiumtetroxid. Glutaraldehyd enthält zwei Aldehydgruppen, die durch drei Methylenbrücken getrennt sind. Es vermittelt die Quervernetzung von Proteinen an deren Aminogruppen.
Anwendung
Glutaraldehyd-Lösung wird als Fixiermittel für transfizierte, adhärente Affennieren-Fibroblasten (COS-7) für elektronenmikroskopische Studien, menschliche Osteosarkom-Zellen (U2OS) für Super-Resolution-Experimente (SR-Experimente) und für Hydrogele für rasterelektronenmikroskopische Studien (SEM-Studien) verwendet.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
BRCA2 controls DNA: RNA hybrid level at DSBs by mediating RNase H2 recruitment
D?Alessandro G, et al.
Nature Communications, 9(1), 5376-5376 (2018)
Poly (Ethylene Glycol)-Crosslinked gelatin hydrogel substrates with conjugated bioactive peptides influence endothelial cell behavior
Su J, et al.
Biomaterials, 201(1), 99-112 (2019)
Formaldehyde, formalin, paraformaldehyde and glutaraldehyde: what they are and what they do
Kiernan JA
Microscopy today, 8(1), 8-13 (2000)
Proteomic identification of FHL1 as the protein mutated in human reducing body myopathy
Schessl J, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 118(3), 904-912 (2008)
Ning Yang et al.
Development (Cambridge, England), 142(12), 2194-2202 (2015-05-30)
Hair follicle morphogenesis requires precisely controlled reciprocal communications, including hedgehog (Hh) signaling. Activation of the Hh signaling pathway relies on the primary cilium. Disrupting ciliogenesis results in hair follicle morphogenesis defects due to attenuated Hh signaling; however, the loss of
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.