Fortfahren mit
ERMCE477
Muschelgewebe (Butylzinn-Verbindung)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
14 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
description
Storage Temp--35 to -45 °C
composition
dibutyltin (DBT), 1.54 mg/kg ±0.12 mg/kg by , monobutyltin (MBT), 1.50 mg/kg ±0.28 mg/kg by , tributyltin (TBT), 2.2 mg/kg ±0.19 mg/kg by
manufacturer/tradename
JRC
matrix
mussel
application(s)
food and beverages
format
matrix material
shipped in
wet ice
Packaging
Glasflasche mit ~14 g Pulver
Analysis Note
For more information please see:
ERMCE477
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements / Metallorganics: DBT: Sn(C4H9)2, MBT: Sn(C4H9)3, TBT: Sn(C4H9)3
Matrix Group: Fish and Seafood
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR682BCR543ERMCE278K
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
composition
dibutyltin (DBT), 1.54 mg/kg ±0.12 mg/kg by , tributyltin (TBT), 2.2 mg/kg ±0.19 mg/kg by , monobutyltin (MBT), 1.50 mg/kg ±0.28 mg/kg by
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ERMCE477-14G04061832660172