Merck
ERMCE278K
Muschelgewebe (Elemente)
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
Trace Elements in Mussel Tissue
Größe auswählen
8 G
€ 260,00
€ 260,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 G
€ 260,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 260,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Matrix
mussel
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Certfied for the mass fractions of As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Zn
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMCE278K
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Potassium (K), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Sodium (Na), Strontium (Sr), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2