Fortfahren mit
E9379
Stains-All
~95% purity, powder
Stains-All
Synonym(e):
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-yliden)-2-methylpropenyl]-naphtho[1,2-d]thiazoliumbromid, 4,5,4′,5′-Dibenzo-3,3′-diethyl-9-methyl-thiacarbocyaninbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H27BrN2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
559.58
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
231-047-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3865213
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Stains-All, ~95%
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
Application
Stains-All has been used for the staining of gel made for size determination of hyaluronan. It has also been used for the staining of DNA oligonucleotides separated by nondenaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Stains-all is suitable for differential staining of nucleic acids and proteins as follows; RNA (bluish purple), DNA (blue) and proteins (red). As little as 3 ng (123 BP fragment) of pBR322/Hae III digest DNA and 90 ng tRNA can be detected on a polyacrylamide gel. PAGE gels are stained in the dark and then destaining by removing the gel from the staining solution and exposing it to the light from a light box until sufficient destaining has occurred. A staining solution is typically made by dissolving the dye in formamide and buffer.
Disclaimer
Bei längerer Lichteinwirkung wird der Nukleinsäure-Farbstoff-Komplex verblassen und nicht mehr sichtbar sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
199311SML2960M5449
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
solubility
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review