Fortfahren mit
E5399
Endo-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.5±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms
Preparation Note
41,5 g Endo-Agar in 1000 ml destilliertem Wasser suspendieren. Sieden, bis das Medium vollständig aufgelöst ist. Durch Autoklavieren bei 15 lbs (6,8 kg) Druck und einer Temperatur von 121 °C für 15 Minuten sterilisieren. Vor dem Umgießen in sterile Petrischalen gut mischen. Hinweis: Basisches Fuchsin ist ein potenzielles Karzinogen. Vorsichtig vorgehen, um eine Inhalation des Farbstoffpulvers und Hautkontaminationen zu vermeiden.
Other Notes
Bestandteile (g/l)
Peptidverdau von Tiergewebe 10,00
Laktose 10,00
Dikaliumphosphat 3,50
Natriumsulfit 2,50
Basisches Fuchsin 0,50
Agar 15,00
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnung Basic, Plus oder Prime wird angehängt als Hinweis auf die Qualitätskontrollstufe — von einer grundlegenden Qualitätskontrolle über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
857667018651490
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Proteus spp.
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective for coliforms
suitability
Candida albicans, Staphylococcus spp., coliforms, slightly selective and differential for Citrobacter spp., slightly selective and differential for Enterobacter spp., slightly selective and differential for Enterococcus spp., slightly selective and differential for Escherichia coli, slightly selective and differential for Klebsiella spp., slightly selective and differential for Proteus spp., slightly selective and differential for Salmonella spp., slightly selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
Shigella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for bacteria (General Media)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endo-Agar
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
B Björkstén et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 108(4), 516-520 (2001-10-09)
The intestinal microflora is a likely source for the induction of immune deviation in infancy. The purpose of this study was to prospectively relate the intestinal microflora to allergy development in 2 countries differing with respect to the prevalence of
Greenberg, A..E., et al.
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1985)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E5399-500G04061833604298