Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,60 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 392,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
InChI key
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?