Wichtige Dokumente
H9645
p-Hydroxymethamphetamin
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
Pholderin
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard, for drug analysis
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNC(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3
InChIKey
SBUQZKJEOOQSBV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)