Fortfahren mit
D9900
Diazepam -Lösung
analytical standard, for drug analysis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.74
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
drug control
Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diazepam -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Barbara Taferner et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(15), 5349-5361 (2011-06-28)
A series of 31 analogues of the neolignan honokiol (a major constituent of Magnolia officinalis) was synthesized, and their effects on GABA(A) receptors expressed in Xenopus oocytes were investigated. Honokiol enhanced chloride currents (I(GABA)) through GABA(A) receptors of seven different
Erik Lager et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(8), 2526-2533 (2006-04-14)
The 3-ethoxycarbonyl-4-quinolone compound 1 has previously been identified via a database search as an interesting lead compound for ligand binding at the benzodiazepine site of GABA(A) receptors (Kahnberg et al. J. Mol. Graphics Modelling 2004, 23, 253-261). Pharmacophore-guided optimization of
Shoukou Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(21), 9519-9523 (2008-10-03)
The pyrimido[1,2-a][1,4]benzodiazepines (1a-c) and the 8-membered analogues (diazocines 2a and 2b) were separated into their atropisomers with HPLC on a chiral column. High stereochemical stability was observed in the atropisomer of the 8-membered derivatives (2a and 2b), and the 1,4-benzodiazepine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9900-1ML04061838188953