Fortfahren mit
D9684
Dextromethorphan -hydrobromid
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Dextromethorphan -hydrobromid Monohydrat, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan -hydrobromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO · HBr · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6453793
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
form
solid
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1018Y0002402G019
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
solid
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
traceable to Ph. Eur. D0740000, traceable to USP 1181007
agency
-
agency
-
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextromethorphan -hydrobromid
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fixed drug eruption due to dextromethorphan with tolerance to other opioids.
G Davila-Fernández et al.
Journal of investigational allergology & clinical immunology, 23(4), 281-282 (2013-08-24)
Shinn-Jong Jiang et al.
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 20(2), 190-201 (2012-11-13)
This study examines the effect of Dextromethorphan (d-3-methoxy-17-methylmorphinan; DXM), a commonly used cough-suppressing drug, on the expression of VCAM-1 and ICAM-1 in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) stimulated with lipopolysaccharide (LPS). The effect of DXM on expression of cell
F L Opdam et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 71(3), 593-601 (2012-12-12)
Adjuvant therapy with tamoxifen significantly reduces breast cancer recurrence and mortality in estrogen receptor positive disease. CYP2D6 is the main enzyme involved in the activation of the prodrug tamoxifen into the anti-estrogen endoxifen. Endoxifen is thought to be a main
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9684-50G04061835518081
D9684-5G04061833590997
D9684-10G04061833590980