Fortfahren mit
G019
Muscimol hydrobromide
≥98% (HPLC), GABAA receptor agonist, solid
Synonym(e):
5-Aminomethyl-3-hydroxyisoxazole hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
€ 269,45
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.400,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Muscimol hydrobromide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].NCc1cc(O)no1
InChI
1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H
InChI key
OPZOJWHOZRKYQX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Muscimol hydrobromide is a GABAA receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and GABAC Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0618A9111S143
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL
color
off-white to tan
color
light brown
color
off-white to light tan
color
white to light tan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Daniel H O'Connor et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(5), 1947-1967 (2010-02-05)
Linking activity in specific cell types with perception, cognition, and action, requires quantitative behavioral experiments in genetic model systems such as the mouse. In head-fixed primates, the combination of precise stimulus control, monitoring of motor output, and physiological recordings over
Max F K Happel et al.
PloS one, 12(1), e0169461-e0169461 (2017-01-04)
Robust perception of auditory objects over a large range of sound intensities is a fundamental feature of the auditory system. However, firing characteristics of single neurons across the entire auditory system, like the frequency tuning, can change significantly with stimulus
Elina A K Jacobs et al.
Current biology : CB, 30(24), 4944-4955 (2020-10-24)
In many behavioral tasks, cortex enters a desynchronized state where low-frequency fluctuations in population activity are suppressed. The precise behavioral correlates of desynchronization and its global organization are unclear. One hypothesis holds that desynchronization enhances stimulus coding in the relevant
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G019-5MG04061833623367
G019-100MG04061832082127
G019-10MG04061832082134
G019-25MG04061833623350