Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,30 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,80 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 363,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97% (HPLC)
form
powder
mp
175-177 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% (HPLC) | assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form tablet | form tablet |
| mp 175-177 °C (lit.) | mp 175-177 °C (lit.) | mp - | mp - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′-Diaminobenzidin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
91-95-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?