Fortfahren mit
C5080
Calciumchlorid Dihydrat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
CaCl2.2H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Optimization of guar gum-based anti-browning coating for prolonging the shelf life of cut potatoes.: Calcium chloride dihydrate is utilized in developing an anti-browning coating for cut potatoes, significantly extending their shelf life. This application showcases its effectiveness in food preservation, ensuring quality and reducing food waste (Mondal et al., 2024).
  • Phosphatidylinositol-specific phospholipase C-associated phospholipid metabolism mediates DcGLRs channel to promote calcium influx under CaCl(2) treatment in shredded carrots during storage.: This study explores how calcium chloride dihydrate influences phospholipid metabolism and calcium influx in shredded carrots, enhancing their quality during storage. The research provides insights into the biochemical pathways involved in maintaining post-harvest vegetable quality (Zhang et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C388121097C7902
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)