Fortfahren mit
BCR692
Ritzversuchstest Referenzmaterial
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR131BCR068BCR132
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BCR692-1EA04061832658001