Fortfahren mit
BCR131
Quarz (Partikelgrösse)
BCR®, certified reference material, 480-1800 μm particle size
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
480-1800 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR131
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR067BCR068BCR069
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
particles
form
particles
form
particles
form
particles
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quarz (Partikelgrösse)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c