Fortfahren mit
BCR175
Wolfram (0.18 m2/g) (Stickstoff BET spezifische Oberfläche)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-143-9
NACRES:
NA.24
€ 310,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR175
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR173BCR169BCR171
vibrant-m
BCR173
Titania
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
particles
form
particles
form
particles
form
particles
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BCR175-200G04061832658216