Fortfahren mit
BCR173
Titandioxid
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
236-675-5
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
surface area
8.23 m2/g , nitrogen BET specific surface area
application(s)
general analytical
format
neat
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR175BCR132BCR067
vibrant-m
BCR173
Titania
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
form
particles
form
particles
form
particles
form
particles
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BCR173-46G04061832658209