Fortfahren mit
BCR052
Benzo[ghi]perylen
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
1,12-Benzoperylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1913029
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
assay
>99.7%
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
InChI key
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Analysis Note
For more information please see:
BCR052
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48491BCR134BCR140
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
>99.7%
assay
-
assay
-
assay
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[ghi]perylen
pictograms
Environment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
191-24-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N Nijegorodov et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(13), 2673-2685 (2002-01-05)
Absorption. fluorescence and laser properties of perylene, benzo(ghi)perylene and coronene are studied experimentally (under the same conditions) and quantum chemically at room (293 K) and at low (77 and 4 K) temperatures and direct comparison is made between the results
Stepan Boitsov et al.
Marine environmental research, 68(5), 236-245 (2009-08-01)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) were measured in sediment cores from 13 locations in South-Western Barents Sea as part of a detailed study of the Norwegian seabed under the MAREANO program. The generally low PAH levels found, an average around 200
Karl L Platt et al.
Chemical research in toxicology, 18(4), 700-710 (2005-04-19)
Carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), e.g., benzo[a]pyrene (BaP), possess a bay region comprising an ortho-fused benzene ring. Benzo[ghi]perylene (BghiP) represents the group of PAHs lacking such a "classic" bay region and hence cannot be metabolically converted like BaP to bay
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BCR052-100MG04061832656755