Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 25 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
InChI key
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BCR®, certified reference material | description analytical standard, for environmental analysis |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[ghi]perylen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
191-24-2
191-24-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Benzo[ghi]perylen analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/154/740/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3/640/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3.png)
![Benzo[a]pyren analytical standard, for environmental analysis](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/820/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d/640/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d.png)