Fortfahren mit
B7181
N-(+)-Biotinyl-6-amino-hexansäure
solid
Synonym(e):
(+)-Biotin-ε-aminocapronsäure, 6-[(Biotinoyl)-amino]-hexansäure, Biotin-X, N-(+)-Biotinyl-6-amino-capronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H27N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.47
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
706392
MDL number:
form
solid
solubility
DMF: soluble (pH>6)
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI key
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
Application
Biotinylationsreagenz
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)