Fortfahren mit
A7906
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
≤5.0% Loss on drying
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Rinderserumalbumin wird verwendet:
  • als Bestandteil der Reaktionsmischung für die PCR (Polymerase-Kettenreaktion)
  • bei der Präparation von dissoziierten kortikalen Neuronen
  • bei der Immunfluoreszenzmarkierung
  • als Bestandteil von Ca2+-freier Kochsalzlösung (mit Kollagenase, Hyaluronidase und DNAse) für den Verdau von Rindergewebe
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Hergestellt durch Hitzeschockfraktionierung.
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3912A8022A7888
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥96%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A7906-5KG04061835515295
A7906-10G04061835504510
A7906-100G04061835521043
A7906-500G04061835553631
A7906-1KG04061835553624
A7906-50G04061835511747
A7906-250G04061833693377
A7906-10KG04061835511730
A7906-5G04061833693384
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How long is BSA (A7906) viable at room temperature? 200g was left on benchtop overnight (Approximately 22 hours), will it still work?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  2. Is the product A7906, Albumin from bovine serum (BSA), fatty acid-free?
    1 answer
    1. Helpful?
  3. After reconstitution in PBS, for how long is the protein stable in solution if stored at 4°C or -20*C?
    1 answer
    1. Prepared BSA solution products also available for purchase. These products have a shelf life ranging from 18 months to 2 years. Many are assigned a restest schedule with no firm expiration date. These products are prepared in saline, DPBS, or Tris. These solutions are filtered products and offered in a range of concentrations. The storage recommendation for these products is 2 - 8 deg. C. In addition, BSA is often used as a carrier protein for less stable compounds that are stored frozen. While there is no established shelf life for a BSA solution stored frozen, it is quite stable. See the link below for a sample Certificate of Analysis for one of the BSA solutions.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A9576-50MLSLCL8813.pdf
      Helpful?
  4. Does this BSA have bovine immunoglobulins?
    1 answer
    1. This product does contain bovine immunoglobulins. BSA products that do not contain immunoglobulins will state "globulin-free" or "essentially globulin-free" on the product detail page. Product A3156 is an example of an immunoglobulin free BSA product.
      Helpful?
  5. Is Product A7906, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use as a blocking agent in ELISA?
    1 answer
    1. We have not tested the use of A7906 in ELISA. Because the remainder of the product is mostly globulins, we would not suggest A7906 for ELISA use.
      Helpful?
  6. Can Product A7906, Albumin from bovine serum (BSA), be used in immunohistochemistry?
    1 answer
    1. We have not ourselves tested A7906 for use in immunohistochemistry. However, a literature search can turn up publications that cite this use, such as this paper: Surendran, K., et al., Wnt-Dependent Beta-Catenin Signaling Is Activated after Unilateral Ureteral Obstruction, and Recombinant Secreted Frizzled-Related Protein 4 Alters the Progression of Renal Fibrosis. J. Am. Soc. Nephrol., Vol. 16, pp. 2373-2384 (2005).
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. Is Product A7906, Albumin from bovine serum (BSA), tested for insulin levels?
    1 answer
    1. A7906 is not tested in quality control for insulin levels. One BSA that is indicated as "suitable for insulin RIA procedures" is A7888.
      Helpful?
  9. Is Product A7906, Albumin from bovine serum (BSA), protease-free?
    1 answer
    1. We have not tested A7906 in quality control to be protease-free. Other BSA products to suggest that are protease-free would be A3059 or B6917.