Fortfahren mit
A3912
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein wasserlösliches 66,4 kDA-Protein und besteht aus 583 Aminosäuren. Es besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit drei homologen Domänen aus sechs α-Helices. Je nach pH-Wert durchläuft es eine reversible konformative Isomerisierung. Die native Struktur des Proteins wird bei Erhitzung reaktiv und flexibel. BSA wurde in verschiedenen Anwendungen als Modellprotein genutzt, unter anderem in immundiagnostischen Verfahren, Zellkulturmedien und in der klinischen Chemie. Serumalbumine erleichtern die Arzneimittelverteilung und- wirksamkeit durch Erhaltung des osmotischen Druck des Bluts.
Application
Rinderserumalbumin (BSA) wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Untersuchung seiner Adsorption an eine planare Polyacrylsäure(PAA)-Bürstenschicht durch optische Reflektometrie mit festem Winkel
  • Messung seiner Adsorption an verschiedene Dünnschichten durch Totalreflexionsspektroskopie
  • Bestandteil des Krebs-Ringer-Bicarbonatpuffers, der als Perfusat während der Plazentaperfusion dient.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Analysis Note
Der Rest besteht überwiegend aus Globulinen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8022A7888A3803
description
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, blocking: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)