Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,70 | |
| 2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 282,00 |
Über diesen Artikel
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
solid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form crystals and lumps | form powder, crystals or chunks |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility 1920 g/L | solubility - | solubility - |
| assay ≥99.5% | assay ≥95.0% (alkalimetric) | assay 99.999% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - | anion traces - |
| impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter | impurities - | impurities ≤20.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumnitrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7455-2.5KG | 04061833384459 |
| A7455-500G | 04061833384466 |