Fortfahren mit
A3795
Ammoniumnitrat
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Ammonia nitrate, NH4NO3 , Nitric acid ammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,60
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 321,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.04
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
229-347-8
MDL number:
Form:
powder, crystals or chunks
€ 71,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder, crystals or chunks
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fertilizer Research: Ammonium nitrate is pivotal in agricultural studies, particularly in optimizing the nitrogen cycle and nutrient management in soil to enhance crop yields and minimize environmental impact. Its effectiveness as a nitrogen source in fertilizer formulations continues to be a key focus in agricultural sciences (Śniegowska et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221244A74551.01188
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or granules
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C/15.0 hPa
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumnitrat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)