Fortfahren mit
A7409
Albumin -Lösung
35% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.110,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Form:
solution
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Concentration:
33.0-37.4% protein (biuret), 35% in 0.85% sodium chloride
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
description
contains no preservative
sterility
aseptically filled
form
solution
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
concentration
33.0-37.4% protein (biuret), 35% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
microbiological culture: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin gehört zur Superfamilie der Albumine mit vier Mitgliedern.[1] Es ist ein Hauptprotein des Blutkreislaufs.[2] Albumin hat eine Helixstruktur mit drei Domänen, die eine Herzform bilden.[1]
Application
Rinderserumalbuminlösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Blockieren von proteinbeschichteten Well-Mikrotiterplatten in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) für Immunreaktivitäts- und Kreuzreaktivitätsstudien bei der Herstellung von monoklonalen Antikörpern (mAb)[3]
  • zum Herstellen von Primärantikörperlösung für die Peroxidasefärbung[4]
  • als Ergänzung für die In-vitro-Kultivierung von Borrelia-Stämmen[4]
Biochem/physiol Actions
Rinderserumalbumin (BSA) dient als Proteinergänzung für Zellkulturmedien. BSA dient als Trägerstoff für Arzneimittel und wird häufig zur Untersuchung der Protein-Arzneimittel-Wechselwirkung eingesetzt. Ferner kann es mit verschiedenen aromatischen und hydrophoben Molekülen des Blutkreislaufs interagieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7888A3912A8022
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the BSA cat. A7409 suitable for MACS buffer used for T cell separation? Separated cells would be cultured for around 2 weeks
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability in this application. While it is aseptically prepared, this product is not tested for sterility.
      See product A7979 for the sterile, cell culture tested BSA solution that may be more suitable: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7979
      In addition, see product A9418 to review another cell culture tested product that is cited for use in MACS buffer: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9418
      A link to this publication is below:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059065/