Fortfahren mit
97063
p-Anisaldehyd
analytical standard
Synonym(e):
4-Methoxybenzaldehyd, Weißdorn
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,40
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-602-6
Beilstein/REAXYS Number:
471382
MDL number:
€ 39,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.7 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.573
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
General description
p-anisaldehyde is an aromatic aldehyde[1] commonly found in anise seed oil. It shows acaricidal activity and is primarily used, as a lead compound for the development of new agents for the selective control of house dust mites.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
kann sich beim Lagern gelb verfärben
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1036937W267020A88107
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Anisaldehyd
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)