Fortfahren mit
95577
Chelex® 100 Natrium-Form
100-200 mesh particle size
Synonym(e):
crosslinked polystyrene-iminodiacetate ion exchange resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 846,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 846,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Chelex®
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
loss
65-85% loss on drying, 110°C
matrix
polystyrene/DVB
matrix active group
paired iminodiacetate groups
particle size
100-200 mesh
General description
Chelex®100-Harz in Natriumform ist ein Styrol-Divinylbenzol-Copolymer mit einem Paar Iminodiessigsäure-Ionen, die als chelatbildende Gruppen fungieren, um polyvalente Metallionen zu binden.
Application
Chelex®100 kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Ionenaustauscherharz bei der Abwasserbehandlung, da es eine hohe Affinität für Metallionen und eine Selektivität für Übergangsmetalle wie Zn, Co, Ni und Cu aufweist
  • Bei der Extraktion und Aufreinigung von DNA
Legal Information
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
95621C7901217417
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
50-100 mesh (dry)
particle size
50-100 mesh
form
crystals
form
powder or chunks
form
beads
form
beads
matrix
polystyrene/DVB
matrix
polystyrene/DVB
matrix
1% cross-linked polystyrene, cross-linked polystyrene beads
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
loss
65-85% loss on drying, 110°C
loss
~80% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
matrix active group
paired iminodiacetate groups
matrix active group
paired iminodiacetate groups
matrix active group
iminodiacetic acid (sodium form), paired iminodiacetate groups
matrix active group
quaternary ammonium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelex® 100 Natrium-Form
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
All-in-one microfluidic nucleic acid diagnosis system for multiplex detection of sexually transmitted pathogens directly from genitourinary secretions
X Ye, et al.
Talanta, 221, 121462-121462 (2021)
Real-time PCR for detection of Trypanosoma brucei in human blood samples
S Becker, et al.
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 50, 193-199 (2004)
Separation of uranium from natural waters on chelex-100 resin.
Pakalns P.
Analytica Chimica Acta, 120, 289-296 (1980)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95577-100G-F04061838802019
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf