Merck
95621
Sigma-Aldrich
Chelex® 100 Natrium-Form
200-400 mesh particle size
Synonym(e):
crosslinked polystyrene-iminodiacetate ion exchange resin
Größe auswählen
100 G
€ 822,00
€ 822,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 822,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.22
€ 822,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
Chelex®
Qualitätsniveau
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verlust
~80% loss on drying, 110°C
Matrix
polystyrene/DVB
Aktive Matrixgruppe
paired iminodiacetate groups
Partikelgröße
200-400 mesh
Allgemeine Beschreibung
Chelex®100 in Natriumform ist ein chelatbildendes Harz aus einem Styrol-Divinylbenzol-Copolymer. Es verfügt über ein Paar Iminodiessigsäure-Ionen, die polyvalente Metallionen chelatisieren. Es weist eine höhere Selektivität für Metallionen auf und bildet stärkere Bindungen aus.[1]
Anwendung
Chelex®100 in Natriumform wird häufig in den folgenden Bereichen eingesetzt:
  • Als Ionenaustauscherharz bei der Abwasserbehandlung, da es eine hohe Affinität für Metallionen aufweist[2] [3]
  • Bei der Extraktion und Aufreinigung von DNA[4]
  • Als Adsorptionsmittel bei der Proteinaufreinigung[5]
  • Zur Bestimmung von Spurenelementen in Meerwasser[6]
Rechtliche Hinweise
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
One-step purification/extraction method to access glyphosate, glufosinate, and their metabolites in natural waters
CT Vu, et al.
Journal of Chromatography A, 1649, 462188-462188 (2021)
All-in-one microfluidic nucleic acid diagnosis system for multiplex detection of sexually transmitted pathogens directly from genitourinary secretions
X Ye, et al.
Talanta, 221, 121462-121462 (2021)
Real-time PCR for detection of Trypanosoma brucei in human blood samples
S Becker, et al.
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 50, 193-199 (2004)
Trace elements determination in seawater by ICP-MS with on-line pre-concentration on a Chelex-100 column using a `standard?instrument setup.
J S?ndergaard, el al.
MethodsX, 2, 323-330 (2015)
Ion-exchange of nickel by iminodiacetic acid chelating resin Chelex 100
H Leinonen, et al.
Reactive and Functional Polymers, 43, 1-6 (2000)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf