Fortfahren mit
95212
L-Ascorbinsäure
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Acidum ascorbicum, L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
99.0-100.5%
form
solid
color
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
L-Ascorbinsäure ist die biologisch aktivste Form der Ascorbinsäure. Sie ist hydrophil und eine instabile Verbindung. L-Ascorbinsäure enthält ein Lacton mit sechs Kohlenstoffatomen, das von Pflanzen und manchen Tierarten, aber nicht von Menschen oder anderen Primaten gebildet wird. Ascorbinsäure, auch als Vitamin C bezeichnet, ist ein wasserlösliches Vitamin. Ascorbinsäure ist neutral geladen und wird durch Protonierung in Ascorbat umgewandelt. Vitamin C ist ein Bestandteil von Zitrusfrüchten sowie Brokkoli, Erdbeeren und Rüben.
Application
  • Targeted screening of multiple anti-inflammatory components from Chrysanthemi indici Flos by ligand fishing with affinity UF-LC/MS: Im Rahmen dieser Studie wird die Anwendung von L-Ascorbinsäure bei der Verbesserung des Screenings entzündungshemmender Verbindungen untersucht. Dabei werden dessen Eigenschaften genutzt, um reaktive Proben in Zellkulturen zu stabilisieren (Huang et al., 2024).
  • Phenolic Content, Antioxidant Potential, and Antimicrobial Activity of Uvaria chamae (Annonaceae), a Food Plant from Burkina Faso: Diese Studie zeigt die Verwendung von L-Ascorbinsäure bei der Beurteilung der antioxidativen Eigenschaften von Pflanzenextrakten, was für die pharmazeutische Forschung natürlicher Produkte von entscheidender Bedeutung ist (Kabore et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Ascorbinsäure funktioniert entsprechend ihrer Oxidations-Reduktions-Eigenschaft. Sie ist ein Kofaktor für die Hydroxylierung. Die biochemischen Wirkungen von L-Ascorbinsäure sind von der Aktivität der Monooxygenase abhängig. Sie ist an Carnitin, der Kollagensynthese und der Produktion von Neurotransmittern beteiligt. Vitamin C hat antioxidative Eigenschaften. Vitamin C spielt eine Rolle beim Schutz vor Lichtalterung und hat Anti-Aging-Eigenschaften. Vitamin-C-Mangel führt zu Skorbut, Zahnfleischbluten, schlechter Wundheilung, Anämie und Muskeldegeneration.
Ascorbinsäure, auch als Vitamin C bekannt, ist ein Lacton mit sechs Kohlenstoffatomen, das von Pflanzen und manchen Tierarten, aber nicht von Menschen oder anderen Primaten gebildet wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2218A596033034
assay
99.0-100.5%
assay
99.0-100.5%
assay
≥99.0%
assay
99.7-100.5% (oxidimetric)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
solid
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-192 °C ((decomp)) (lit.), 190-194 °C (dec.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95212-250G04061833441459
95212-1KG04061826715451